Learn More
Bicyclohexyl 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10502014
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92-51-3
Summenformel C12H22
Molekulargewicht (g/mol) 166.31
MDL-Nummer MFCD00003815
InChI-Schlüssel WVIIMZNLDWSIRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym bicyclohexyl, 1,1'-bicyclohexyl, dicyclohexyl, bicyclohexane, dicyclohexane, dodecahydrobiphenyl, cyclohexane, cyclohexyl, 1,1'-biphenyl, dodecahydro, 1,1'-bi cyclohexyl, 1, dodecahydro
PubChem CID 7094
IUPAC-Name Cyclohexylcyclohexan
SMILES C1CCC(CC1)C1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bicyclohexyl
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 3.0°C to 4.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.8600g/mL
Siedepunkt 227.0°C
Flammpunkt 92°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4780 to 1.4800
Menge 25 g
Beilstein 05, 108
Relative Dichte 0.86
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble.
Formelmasse 166.31
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Name des Produkts
Bicyclohexyl 99 %, Thermo Scientific Chemicals >