Learn More
Keystone Cleanroom Products BHD Autoclavable Wrapper
When secured with autoclave tape or elasticized bands, these BHD Autoclavable Wrappers provide an adequate microbial barrier from external sources of contamination.
Marke: Keystone Cleanroom Products BHDSHEET0606
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Konzipiert für die Dampfsterilisation.
- Wasser und Alkohol abweisende Behandlung
- Nassgeformter, leichter, mit einem Harzbindemittel gebundener Vliesstoff aus natürlichem Holzzellstoff und Polyesterfasern
- Ausreichende Mikrobenbarriere
- Reiß- und durchstechfest
- Enthält keinen Naturlatex-Kautschuk
- In ISO-zertifizierten Reinräumen verarbeitet und verpackt
- Konformitätsbescheinigung im Lieferumfang enthalten
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Sterilization Wrap (Heavy-duty) | |
Keine | |
Ja | |
Sterilization Wrap (Heavy-duty) | |
Unsteril | |
Sterilization Wrap (Heavy-duty) | |
Sterilization Wrap (Heavy-duty) | |
Bis zu 135 °C | |
6 in. | |
6 in. | |
Sterilization Wrap (Heavy-duty) | |
Sterilization Wrap (Heavy-duty) |
Sterilization Wrap (Heavy-duty) | |
Konformitätsbescheinigung | |
Blau | |
Gamma-, EtO- oder Dampfsterilisation | |
Zellulose | |
Ja | |
Sterilization Wrap (Heavy-duty) | |
Sterilization Wrap (Heavy-duty) | |
Sterilization Wrap (Heavy-duty) | |
15,2 cm | |
15,2 cm | |
Sterilization Wrap (Heavy-duty) |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Keystone Cleanroom Products BHD Autoclavable Wrapper > BHD autoklavierbare Schutzhülle; Breite (angloamerikanisch): 6 in.; Länge (angloamerikanisch): 6 in.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur