Learn More
BINDER™ Mikrobiologischer Inkubator
GREENER_CHOICE
Temperaturbereich: 8 °C über Umgebungstemperatur bis 100 °C
Marke:  BINDER™ 9010-0315
2029.17 CHF gültig bis 2025-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 15672116
  • 2940.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
  • Temperaturbereich von Umgebungstemperatur plus 8 °C bis 100 °C
  • Hohe Temperaturgenauigkeit durch APT.line™ Technologie
  • Zwangsumwälzung
  • Regler mit LCD-Anzeige
  • Elektromechanische Steuerung der Abluftklappe
  • Ergonomisches Griffdesign
  • Innentür aus gehärtetem Sicherheitsglas
  • 2 verchromte Gestelle
  • Stapelbar
  • Integrierte Temperatursicherung Klasse 3.1 (DIN 12880) mit optischem Alarm
  • USB-Anschluss für Datenaufzeichnung
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BINDER™ Mikrobiologischer Inkubator > Fassungsvermögen: 113 l