Learn More
, Thermo Scientific™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Bevantolol hydrochloride |
Verpackung | Glasflasche |
Analysenzertifikat | Available |
Concentration or Composition Notes | Titration Argentinometrisch |
Physikalische Form | Pulver |
Konzentration | 97.5% to 102.5% |
Farbe | White to Yellow to Beige |
Schmelzpunkt | 225°C to 228°C |
Merck Index | 1194 |
Löslichkeit | Leicht löslich in Wasser, löslich in Methanol und Chloroform, unlöslich in Äther, Ethylacetat und Hexan |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur