Learn More
Buerkle™ Wiederaufladbarer Akku ohne Ladegerät für Buerkle™ Accu/EnergyOne
Akku ohne Ladegerät, Accu/EnergyOne Buerkle™. Lithium-Ionen Akku.
Marke:  Buerkle™ 5900-3010
186.20 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11362880
  • 196.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Leichter, leistungsstarker Akku mit modernster Lithium-Ionen-Technologie, ohne Memory-Effekt. Auto-Stop-Funktion vor Tiefentladung.
Typ: Akku ohne Ladegerät für Accu-/EnergyOne
Spezifikation
Spezifikation
Ja
Akku ohne Ladegerät
Accu/EnergyOne Fasspumpe
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Wiederaufladbarer Akku ohne Ladegerät für Buerkle™ Accu/EnergyOne > für Accu/EnergyOne Zylinderpumpe