Learn More
Buerkle™ Netzteil mit Stecker, Accu/EnergyOne
Netzteil mit Stecker, Accu/EnergyOne von Buerkle™
Marke: Buerkle™ 5900-3020
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Netzteil mit Stecker für Accu-/EnergyOne.
Spezifikation
Netzteil | |
230 V | |
0,01 kg |
Accu/EnergyOne Fasspumpe | |
Netzteil inkl. Anschlüsse für Accu / EnergyOne |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Netzteil mit Stecker, Accu/EnergyOne > Spannung: 230 V
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur