Learn More
Buerkle™ Akkuladegerät für Buerkle™ AccuOne/EnergyOne
Ladegerät, Accu/EnergyOne für Buerkle™ Accu/EnergyOne
Marke: Buerkle™ 5900-3015
75.82 CHF gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ladegerät ohne Akku für Accu-/EnergyOne.
Spezifikation
Batterieladegerät | |
Accu/EnergyOne Fasspumpe | |
Ladegerät für Batterie AccuOne | |
0,8 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Akkuladegerät für Buerkle™ AccuOne/EnergyOne > Gewicht:0,8kg
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur