Learn More
Betaxolol hydrochloride, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
Beschreibung
Selective β1-adrenoceptor antagonist.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Betaxolol hydrochloride |
Menge | 50 mg |
Formelmasse | 343.89 |
Reinheit (%) | >99% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Betaxolol hydrochloride, Tocris Bioscience™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur