Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl Vorsäulenkartuschen
Thermo Scientific Betasil Phenyl Vorsäulenkartuschen bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer.
412.25 CHF
Spezifikation
Kohlenstoffbeladung 11 %
pH 2 bis 9
Partikelgröße 5 μm
Länge (metrisch) 10 mm
Porengröße 100Å
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Partikelgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Partikelgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
10784827
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
70605-014001
4 mm 10 mm 5 μm
412.25 CHF
4 Stück
Verfügbar ab: 14-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific Betasil Phenyl Vorsäulenkartuschen bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer.
Drop-in-Vorsäulenkartuschen und Halter bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer. Vorsäulenkartuschen sind für alle gängigen Thermo Scientific Phasen erhältlich.
  • Thermo Scientific Chemikalie an Silika mit 100 Å Porengröße
  • Große Oberfläche mit hoher Bedeckung der gebundenen Phase
  • Das 10 mm-Design bietet maximalen Schutz bei minimaler Retentionszunahme
  • Passend für Thermo Scientific UNIGUARD Halter mit Direktanschluss und freistehende Halter
Thermo Scientific UNIGUARD oder freistehender Halter (separat erhältlich).
Spezifikation
Spezifikation
11 %
5 μm
100Å
Uniguard Direct-Connection und eigenständiger Halter
L11
2 bis 9
10 mm
4 mm