Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Phenyl Vorsäulenkartuschen
Thermo Scientific Betasil Phenyl Vorsäulenkartuschen bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer.
Marke: Thermo Scientific™ 70605-014001
Beschreibung
Thermo Scientific Betasil Phenyl Vorsäulenkartuschen bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer.
Drop-in-Vorsäulenkartuschen und Halter bieten Komfort, Wirtschaftlichkeit und wirksamen Schutz für eine längere Säulenlebensdauer. Vorsäulenkartuschen sind für alle gängigen Thermo Scientific Phasen erhältlich.
- Thermo Scientific Chemie an 100 Å Silika
- Große Oberfläche mit hoch gebundenem und sehr gleichmäßigem Phasenbelag
- Partikelgröße: 5 μm
- 10 mm Länge x 4,0 mm Innendurchmesser
- Die 10 mm Ausführung bietet maximalen Schutz bei minimalem Anstieg der Retention
- Passend für Thermo Scientific UNIGUARD™ Halter mit Direktanschluss und für freistehende Halter
Erfordert:
Thermo Scientific Uniguard™ oder eigenständige Halter separat erhältlich.
Spezifikation
11 % | |
5 μm | |
100Å | |
Uniguard Direct-Connection und eigenständiger Halter | |
L11 |
2 bis 9 | |
10 mm | |
4 mm | |
Ja | |
Beta |