Learn More
Betain, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11405847
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Betain, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11405847
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Artikelnummer. 11405847
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24397.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 107-43-7 | C5H11NO2 | 117.148 g/mol
Betaine is an active ingredient in toothpaste to control the symptoms of dryness of the mouth. It is used to treat homocystinuria, which is a defect in the major pathway of methionine biosynthesis. It is also used for boosting the immune system and for improving athletic performance. It is helpful to prevent noncancerous tumors in the colon (colorectal adenomas).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Betain ist ein Wirkstoff in Zahncreme zur Regulierung der Symptome von Mundtrockenheit. Wird zur Behandlung der Homocystinurie verwendet, einem Defekt im Hauptweg der Methionin-Biosynthese. Wird auch zur Stärkung des Immunsystems und zur Verbesserung der sportlichen Leistungsfähigkeit eingesetzt. Unterstützt die Verhinderung nicht kanzerogener Tumore im Dickdarm (kolorektale Adenome).
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-43-7
Summenformel C5H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 117.148
MDL-Nummer MFCD00012123
InChI-Schlüssel KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
Synonym betaine, glycine betaine, oxyneurine, lycine, trimethylglycine, abromine, trimethylglycocoll, glycylbetaine, glycocoll betaine, acidin-pepsinMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 247
ChEBI CHEBI:17750
IUPAC-Name 2-(Trimethylazaniumyl)acetat
SMILES C[N+](C)(C)CC(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Betaine
Namenshinweis anhydrous
Schmelzpunkt >300°C (decomposition)
Prozentgehaltsbereich 0.98
Menge 100 g
Beilstein 3537113
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,1179
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and methanol.
Formelmasse 117.15
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10254595 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberB24397.0E,B24397.36,B24397.22
Chargennummer10246180 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberB24397.0E,B24397.36,B24397.22
Chargennummer10236032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2023 Catalog NumberB24397.0E,B24397.36,B24397.22
Chargennummer10135389 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2023 Catalog NumberB24397.0E,B24397.36,B24397.22
Chargennummer10246180 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberB24397.22
Name des Produkts
Betain, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >