Learn More
beta-Sitosterin, mit ca. 10 % Campesterol, ca. 75 % beta-Sitosterin, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11964641
Verfügbar ab: 02-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
beta-Sitosterin, mit ca. 10 % Campesterol, ca. 75 % beta-Sitosterin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11964641 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 g, Kunststoffflasche, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 11964641
Marke: Thermo Scientific Acros 132725000
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material β-Sitosterol
CAS 83-46-5
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 3.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C29H50O
Menge 500 g
Spezifischer Drehzustand − 28.00 (20.00°C c=2,CHCl3)
Spezifische Drehung -24° to -32° (20°C, 589nm) (c=2, CHCl3) Typically
Synonym beta-sitosterol, sitosterol, cupreol, quebrachol, 22,23-dihydrostigmasterol, azuprostat, triastonal, cinchol, rhamnol, harzol
InChI-Schlüssel KZJWDPNRJALLNS-VJSFXXLFSA-N
SMILES CCC(CCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C)C(C)C
IUPAC-Name (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2R,5R)-5-ethyl-6-Methylheptan-2-yl]-10,13-dimethyl-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol
Molekulargewicht (g/mol) 414.718
PubChem CID 222284
ChEBI CHEBI:27693
Formelmasse 414.7
Reinheit (%) ≥75%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0450466 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer132721000,132725000,132720050
ChargennummerA0471814 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer132721000,132725000,132720050
ChargennummerA0450466 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2024 Artikelnummer132721000,132725000,132720050
ChargennummerA0421663 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Artikelnummer132721000,132725000,132720050
ChargennummerA0403942 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/01/2021 Artikelnummer132721000,132725000,132720050
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
beta-Sitosterin, mit ca. 10 % Campesterol, ca. 75 % beta-Sitosterin, Thermo Scientific Chemicals >