Learn More
Fisherbrand™ Mini Insert - 20 x 0.5ml tubes, 1/Cs, MA: CSR-R0.5
Hergestellt mit Klappdeckeln und austauschbaren Einsätzen, die Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universalröhrchen, Kryotubes und Falcon-Röhrchen aufnehmen. Dienen als ideale Lösung für die kurzfristige Lagerung radioaktiver Abfälle oder Radioisotope.
Marke: Fisherbrand™ CSR-R0.5
Beschreibung
- Cleaver Strahlenabschirmung Mini-Einsatz für 20 x 0.5 ml-Röhrchen
- Die Cleaver Scientific Aufbewahrungsboxen sind mit Klappdeckeln ausgestattet und nehmen austauschbare Einsätze für Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universal-, Kryo- und Falcon Röhrchen auf.
- Verschiedene Einsätze für kleine Boxen (Mini)
Spezifikation
Zum Halten von Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universalflaschen, CryoTubes und konischen Zentrifugenröhrchen | |
40 mm | |
Einsatz für strahlungsgeschützte Miniboxen |
FB58417 20 x 1.5 ml | |
Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universalflaschen, Kryoröhrchen und Falcon Röhrchen | |
80 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mini Insert - 20 x 0.5ml tubes, 1/Cs, MA: CSR-R0.5 > Breite:80mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur