Learn More
Fisherbrand™ Betastrahlenschilde
Die Fisherbrand™ Strahlenschutzschilde sind ideal für den Schutz vor Betastrahlung und sind in kleinen, mittleren und großen Größen sowie mit einem 15 cm tiefen gebogenen Boden zur Verwendung mit Sicherheitstabletts oder einem 30 x 30 cm-Flachboden für den Schutz unter dem Labortisch erhältlich.
Marke:  Fisherbrand™ CSR-S1O
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12327177
  • 481.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Beta – Kleiner fester flacher Boden im 45°-Winkel– 30 x 45 cm, Basis 30 x 30 cm
  • Ideal zum Schutz vor Betastrahlung
Spezifikation
Spezifikation
Flacher Boden
Kleiner fester 45°-Winkel
Beta-Strahlungsabschirmung
455 x 300 x 150 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Betastrahlenschilde > Winkel: Klein, fest auf 45°; flacher Sockel