Learn More
beta-Propiolacton, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Beta-Propiolactone is widely used as a sterilizing and sporicidal agent, which is used to sterilize blood plasma, vaccines, tissue grafts, surgical instruments and enzymes. It finds an application in the manufacturing of acrylic acid and its esters. It is utilized as an intermediate in the synthesis of synthetic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Beta-Propiolacton wird häufig als Sterilisations- und Sporizidmittel verwendet, das zur Sterilisation von Blutplasma, Impfstoffen, Gewebeeinsätzen, chirurgischen Instrumenten und Enzymen verwendet wird. Es findet Anwendung bei der Herstellung von Acrylsäure und ihren Estern. Es wird als Zwischenprodukt bei der Synthese synthetischer Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und vielen organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Entzündliches Material. Sollte in einem separaten Sicherheitslagerschrank oder -raum gelagert werden. Von Hitze und Zündquellen fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | beta-Propiolactone |
Schmelzpunkt | -34°C |
Dichte | 1.146 |
Siedepunkt | 161°C to 163°C |
Flammpunkt | 70°C (158°F) |
Prozentgehaltsbereich | 0.97 |
Brechungsindex | 1.413 |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3382 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- beta-Propiolactone
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: .beta.-Propiolactone