Learn More
Beta-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat-Mononatriumsalz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11349608
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Beta-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat-Mononatriumsalz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349608
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 11349608
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044126.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1184-16-3 | C21H27N7NaO17P3 | 765.39 g/mol
β-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate monosodium salt acts as an electron acceptor used by cells. It is also useful in vitro to study NADP. Furthermore, it is used in a wide range of enzyme catalyzed oxidation reduction reactions. The combination of NADP+/NADPH is employed in a variety of antioxidation mechanisms, which protect against reactive oxidation species accumulation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1184-16-3
Summenformel C21H27N7NaO17P3
Molekulargewicht (g/mol) 765.39
MDL-Nummer MFCD00036973
InChI-Schlüssel JNUMDLCHLVUHFS-QYZPTAICSA-M
Synonym nadp sodium salt, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium
PubChem CID 131845262
IUPAC-Name [[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3-hydroxy-4-phosphonoxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methylphosphat;natrium
SMILES [Na+].NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate monosodium salt
Farbe Weiß
Menge 1 g
Beilstein 4779954
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 765.4
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP04K010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog Number044126.03,044126.MD
ChargennummerQ08K009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2024 Catalog Number044126.03,044126.MD
ChargennummerW25J047 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/10/2023 Catalog Number044126.03,044126.MD
ChargennummerX28H049 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2022 Catalog Number044126.03,044126.MD
ChargennummerU11I016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/08/2022 Catalog Number044126.03,044126.MD
Name des Produkts
Beta-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat-Mononatriumsalz, Thermo Scientific Chemicals >