Learn More
Fisherbrand™ RADIATION BOX BETA REMOVABLE PIN LID
Die ideale Lösung zur Lagerung radioaktiver Materialien in Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universalflaschen, CryoTubes und konischen Zentrifugenröhrchen.
Marke:  Fisherbrand™ CSR-B0.4
Artikelnummer. 12397097
  • 636.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-09-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Beta – Mini (5.5 x 8.5 x 8.5 cm)
  • Zur Lagerung radioaktiver Materialien in Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universalflaschen, CryoTubes und konischen Zentrifugenröhrchen
  • Unser Sortiment an Steh- und Tischbehältern mit rutschfesten Füßen und Klappdeckeln ist ideal für die kurzfristige Lagerung von radioaktiven Abfällen oder Radioisotopen.
  • Sowohl die Beta- als auch die Gamma-Lagerbehälter sind in fünf Größen erhältlich. Die beiden größten Behältermodelle sind mit Rollen für den einfachen Transport ausgestattet.
  • Optional können auch strapazierfähige Tüten mit Kordelzug erworben werden
Spezifikation
Spezifikation
Zum Halten von Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universalflaschen, CryoTubes und konischen Zentrifugenröhrchen
55 mm
Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universalflaschen, Kryoröhrchen und Falcon Röhrchen
Strahlenschutzbox
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Fisherbrand™ RADIATION BOX BETA REMOVABLE PIN LID > Höhe: 55 mm; Abmessungen: 5.5 x 8.5 x 8.5 cm