Learn More
beta-Ionon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11445413
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
beta-Ionon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021172
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 11445413
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13400.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 79-77-6 | C13H20O | 192.302 g/mol
It is an important fragrance chemical used in perfumery. The combination of α-ionone and β-ionone is characteristic of the scent of violets and used with other components in flavoring to recreate their scent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Stellt eine wichtige Duftstoffchemikalie dar, die in der Parfümerie verwendet wird. Die Kombination von α-ionon und β-ionon ist charakteristisch für den Geruch von Veilchen und wird mit anderen Bestandteilen in Aromastoffen verwendet, um ihren Duft nachzubilden.
Löslichkeit
Wasserlöslich (0.11 mg/mI bei 20 °C).
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-77-6
Summenformel C13H20O
Molekulargewicht (g/mol) 192.302
MDL-Nummer MFCD00001549
InChI-Schlüssel PSQYTAPXSHCGMF-BQYQJAHWSA-N
Synonym beta-ionone, trans-beta-ionone, e-beta-ionone, 4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, .beta.-ionone, 3e-4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, 4-2,6,6-trimethyl-1-cyclohexenyl-3-buten-2-one, unii-a7nrr1hlh6, e-4-2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl but-3-en-2-one, beta-e-ionone
PubChem CID 638014
ChEBI CHEBI:32325
IUPAC-Name (E)-4-(2,6,6-Trimethylcyclohexen-1-yl)but-3-en-2-on
SMILES CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-Ionone
Schmelzpunkt -49°C
Dichte 0.943
Siedepunkt 126°C to 128°C (12 mmHg)
Flammpunkt 112°C (233°F)
Brechungsindex 1.52
Menge 100 g
Beilstein 1909544
Merck Index 14,5056
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (0.11mg/mI at 20°C).
Formelmasse 192.3
Reinheit (%) 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10240463 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/05/2022 ArtikelnummerA13400.22,A13400.36
Chargennummer10236093 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 ArtikelnummerA13400.22,A13400.36
Chargennummer10163704 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2020 ArtikelnummerA13400.22,A13400.36
Chargennummer10150862 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2020 ArtikelnummerA13400.22,A13400.36
Chargennummer10113145 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2020 ArtikelnummerA13400.22,A13400.36
Name des Produkts
beta-Ionon, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >