Learn More
Beta-Glycerophosphat, 200 mM Lösg., Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15434559
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Beta-Glycerophosphat, 200 mM Lösg., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15434559
50 mL, 50 Milliliter
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. 15434559
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J62121.AD
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 819-83-0 | C3H9Na2O6P | 218.052 g/mol
β-Glycerolphosphate (Glycerol-2-Phosphate) is used in the development of hydrogels and scaffolds that have applications in tissue engineering and cell growth and differentiation. It has also been used as an additive in isolation mediums, similarly providing available phosphate to the isolate. It is a phosphate group donor in matrix mineralization studies that acts as a protein phosphatase inhibitor. Accelerates calcification in vascular smooth muscle cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
β-Glycerolphosphat (Glycerol-2-Phosphat) wird zur Entwicklung von Hydrogelen und Gerüsten verwendet, die in der Gewebetechnik, für das Zellwachstum und -differenzierung benötigt werden. Es wird auch als Zusatzstoff in Isolationsmedien verwendet, wodurch dem Isolat ebenfalls Phosphat zur Verfügung gestellt wird. Fungiert als Phosphatgruppenspender und Proteinphosphatase-Inhibitor in Matrixmineralisationsstudien. Beschleunigt die Kalzifizierung in vaskulären glatten Muskelzellen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 819-83-0
Summenformel C3H9Na2O6P
Molekulargewicht (g/mol) 218.052
MDL-Nummer MFCD00002135
InChI-Schlüssel UQVSFONYLAZJDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym glycerol 2-phosphate disodium salt hydrate, disodium glycerol 2-phosphate hydrate, beta-glycerophosphoric acid disodium salt, c3h7o6p.2na.h2o, sodium glycerophosphate usan, b-glycerophosphate disodium salt hydrate, sodium 1,3-dihydroxypropan-2-yl phosphate hydrate 2:1:x, beta-glycerophosphate disodium salt hydrate, ≤1.0 mol % l-alpha-isomer, beta-glycerophosphate disodium salt hydrate, powder, bioreagent, suitable for cell culture, beta-glycerophosphate disodium salt hydrate, ≤2.4 mol % alpha-isomer based on c3h7o6pna2 with x h2oMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 131860121
IUPAC-Name 1,3-Dihydroxypropan-2-yldihydrogenphosphat;natrium
SMILES C(C(CO)OP(=O)(O)O)O.[Na].[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-Glycerophosphate
Farbe Farblos
Menge 50 mL
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 216.04
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 200 mM lösl.
Physikalische Form Flüssigkeit
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerQ20L557 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 ArtikelnummerJ62121.AD,J62121.AE
ChargennummerQ20L556 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 ArtikelnummerJ62121.AD,J62121.AE
ChargennummerZ27K527 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2025 ArtikelnummerJ62121.AD,J62121.AE
ChargennummerX23K533 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2024 ArtikelnummerJ62121.AD,J62121.AE
ChargennummerW21K529 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/09/2024 ArtikelnummerJ62121.AD,J62121.AE
Name des Produkts
Beta-Glycerophosphat, 200 mM Lösg., Thermo Scientific Chemicals >