Learn More
Schardinger-beta-dextrin Hydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11471888
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
beta-Cyclodextrin hydrate forms clathrates. Produces a water-soluble complex with dansyl chloride for the fluorescent labeling of proteins. It is used in pharmaceutical research, as pharmaceutical intermediates and also as chemical reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Beta-Cyclodextrin-Hydrat bildet Clathrate. Produziert einen wasserlöslichen Komplex mit Dansylchlorid zur Fluoreszenzmarkierung von Proteinen. Verwendung in der pharmazeutischen Forschung, als pharmazeutische Zwischenprodukte und auch als chemische Reagenzien.
Löslichkeit
Schwer wasserlöslich (18.5 g/l bei 25 °C).
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68168-23-0
Summenformel C42H70O35
Molekulargewicht (g/mol) 1134.99
MDL-Nummer MFCD00150811
InChI-Schlüssel WHGYBXFWUBPSRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym beta-cyclodextrin hydrate, schardinger, a-dextrin hydrate, beta-cyclodextrin hydrate, puriss hplc
PubChem CID 53486154
IUPAC-Name 5,10,15,20,25,30,35-Heptakis(hydroxymethyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34-tetradecaoxaoctacyclo[31.2.2.2³,⁶.2⁸,¹¹.2¹³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²³,²⁶.2²⁸,³¹]nonatetracontan-36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49-tetradecol
SMILES OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-Cyclodextrin hydrate
Schmelzpunkt 288°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 5915513
Merck Index 14,2718
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water (18.5g/L at 25°C).
Optische Drehung +142° (c=1.5 in Water)
Formelmasse 1134.98 (Anhydrous)