Learn More
beta-Carotin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15486578
Zum Warenkorb hinzufügen
beta-Carotin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15486578
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 15486578
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H60106.03
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
The most important of the provitamins A, β-carotene can be classified as an antioxidant due to its inhibition of radical initiated peroxidation in vitro.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Das wichtigste der Provitamine A, β-Carotin, kann aufgrund seiner Hemmung der radikal initiierten Peroxidation in vitro als Antioxidans eingestuft werden. In vivo scheint es jedoch je nach zellulärer Umgebung entweder als Antioxidans oder als Prooxidans zu wirken. Verringert die Inzidenz vieler Krebserkrankungen.
Löslichkeit
Löslich in Hexan, Dimethylsulfoxid, Benzol, Chloroform, Cyclohexan. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luft- & lichtempfindlich. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7235-40-7
Summenformel C40H56
Molekulargewicht (g/mol) 536.89
MDL-Nummer MFCD00001556
InChI-Schlüssel OENHQHLEOONYIE-JLTXGRSLSA-N
Synonym beta-carotene, beta carotene, betacarotene, beta,beta-carotene, provitamin a, solatene, carotaben, provatene, all-trans-beta-carotene, serlaboMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5280489
ChEBI CHEBI:17579
IUPAC-Name 1,3,3-trimethyl-2-[(1E,3E,5E,7E,9E,11E,13E,15E,17E)-3,7,12,16-tetramethyl-18-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)octadeca-1,3,5,7,9,11,13,15,17-nonaen-1-yl]cyclohex-1-eneMehr anzeigenWeniger anzeigen
SMILES C\C(\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C)=C/C=C/C=C(\C)/C=C/C=C(\C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material beta-Carotene
Schmelzpunkt 178°C to 179°C
Dichte 1.000 g/mL
Flammpunkt 103°C (217°F)
Menge 1 g
Beilstein 1917416
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in hexane,dimethyl sulfoxide,benzene,chloroform,cyclohexane. Insoluble in water.
Formelmasse 536.87
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerT30K026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/08/2024 Catalog NumberH60106.03,H60106.06
ChargennummerS28J044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/07/2023 Catalog NumberH60106.03,H60106.06
ChargennummerW30I002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Catalog NumberH60106.03,H60106.06
ChargennummerR25E052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH60106.03,H60106.06
ChargennummerP10B033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH60106.03,H60106.06
Name des Produkts
beta-Carotin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >