missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
beta-2 Adrenergic R/ADRB2 Antibody (13D6), PerCP, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-12008PCP
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
beta-2 Adrenergic R/ADRB2 Monoclonal antibody specifically detects beta-2 Adrenergic R/ADRB2 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Spezifikation
beta-2 Adrenergic R/ADRB2 | |
Monoclonal | |
PerCP | |
PBS | |
Rabbit | |
Protein A purified | |
RUO | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation | |
13D6 | |
Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
ADRBR, adrenergic, beta-2-, receptor, surface, B2ARADRB2R, BAR, beta-2 adrenergic receptor, Beta-2 adrenoceptor, Beta-2 adrenoreceptor, BETA2AR, catecholamine receptor | |
This antibody was raised by immunizing mice with beta-2 adrenergic receptor. | |
0.1 mL | |
Asthma, GPCR, Immunology, Neuroscience, Phospho Specific, Signal Transduction | |
154 | |
Store at 4C in the dark. | |
IgG κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
beta-2 Adrenergic R/ADRB2 Antibody (13D6), PerCP, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; PerCP
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur