Learn More
Bestatin-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15443169
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestatin-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15443169
5 mg
Click to view available options
Menge:
5 mg
25 mg
Artikelnummer. 15443169
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J60384.#0
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bestatin is an inhibitor of amino peptidases and a potent, irreversible inhibitor of LTA4 hydrolase. It inhibits the amino peptidase activity of LTA4 hydrolase with a Ki value of 201 nM. It offers promise as a novel analgesic because it protects endogenous opioid peptides against degradation. It does not inhibit carboxypeptidases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Bestatatin ist ein Amino-Peptidase-Inhibitor und ein potenter, irreversibler LTA4-Hydrolase-Inhibitor. Es hemmt die Aminopeptidase-Aktivität der LTA4-Hydrolase mit einem Ki-Wert von 201 nm. Es bietet sich als neuartiges Analgetikum an, weil es den Abbau endogener Opioid-Peptide verhindert. Es hemmt keine Carboxypeptidasen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (4 mg/ml, warm), DMSO (>25 mg/ml), Methanol, Essigsäure, Dimethylformamid und 100 % Ethanol.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65391-42-6
Summenformel C16H25ClN2O4
Molekulargewicht (g/mol) 344.836
MDL-Nummer MFCD00058004
InChI-Schlüssel XGDFITZJGKUSDK-UDYGKFQRSA-N
Synonym bestatin hydrochloride, n-2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyryl-l-leucine hydrochloride, ubenimex hydrochloride, bestatin hcl, bestatin monohydrochloride, c16h24n2o4.hcl, bestatin hydrochloride hplc, bestatin, 2s,3r-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl-l-leucine hydrochloride
PubChem CID 11957481
IUPAC-Name (2S)-2-[[(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl]amino]-4-methylpentansäure;hydrochlorid
SMILES CC(C)CC(C(=O)O)NC(=O)C(C(CC1=CC=CC=C1)N)O.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bestatin hydrochloride
Schmelzpunkt 216°C to 218°C
Farbe Weiß
Menge 5 mg
Beilstein 4628066
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (4mg/ml,warm),DMSO (>25mg/ml),methanol,acetic acid,dimethyl formamide,and 100% ethanol.
Formelmasse 344.87
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW25J013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/10/2023 Catalog NumberJ60384.#0,J60384.MB
ChargennummerM23J001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberJ60384.#0,J60384.MB
ChargennummerN10J026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberJ60384.#0,J60384.MB
ChargennummerQ16H004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberJ60384.#0,J60384.MB
ChargennummerU12F015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberJ60384.#0,J60384.MB
Name des Produkts
Bestatin-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >