Learn More
SHOWA™ Butylhandschuhe
Extra-thick 28 mil chemical and acid resistant gloves offer protection against highly corrosive acids, ketones and esters.
Marke: SHOWA™ 878-08M
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Spritzgegossene Butylkautschuk-Handschuhe mit höchster Permeationsbeständigkeit gegen Gas- oder Wasserdämpfe.
- Besondere Stärke in der Schnitt- und Durchstoßfestigkeit mit glatter oder rauer Oberfläche
- Leicht über den Chemikalienschutzanzug zu ziehen
- Gerollter Aufschlag
- Ohne Dichtungseinlage
- Stärke: 25 mil
- Länge: 36 cm (14 Zoll)
Spezifikation
EN 388 | |
Schwarz | |
Butyl | |
25 mil | |
EN 388:2020X | |
BIK | |
Herstellung, Handhabung von Säuren und Chemikalien, Nervengiften, Militär, Heimatschutz, Gefahrgut | |
Glatt | |
878-08 | |
35,5 cm |
KAT. III, CE 0299, EN 420:2003+A1:2009 | |
Ja | |
8 | |
0,63 mm | |
Typ B | |
Bakterien, nur Pilze | |
Rollrand | |
Ohne Dichtungseinlage | |
14 in. |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08