Learn More
Berylliumdraht, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser, geglüht, 99.7 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 m
25 cm
50 cm
Packungsgröße:
1 Meter
25 Zentimeter
50 Zentimeter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Beryllium wire |
Namenshinweis | 0.25mm (0.01 in.) dia., Annealed, Temper: soft |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Menge | 25 cm |
Reinheit (%) | 99.7% |
Geruch | Odorless |
Gewicht | ≈0.091g/m |
Form | Draht |
Name des Produkts
Berylliumdraht, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser, geglüht, 99.7 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur