Learn More
Berylliumdraht, 0.125 mm (0.005 Zoll) Durchmesser, geglüht, 99.7 % (Metallbasis), Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 11348988
Berylliumdraht, 0.125 mm (0.005 Zoll) Durchmesser, geglüht, 99.7 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11348988
25 cm, 25 Zentimeter
Click to view available options
Menge:
1 m
25 cm
50 cm
Packungsgröße:
1 Meter
25 Zentimeter
50 Zentimeter
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11348988
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042471.BU
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-41-7
Summenformel Be
Molekulargewicht (g/mol) 9.01
MDL-Nummer MFCD00134032
InChI-Schlüssel ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds
PubChem CID 5460467
ChEBI CHEBI:33783
IUPAC-Name Beryllium
SMILES [Be]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Beryllium wire
Namenshinweis 0.125mm (0.005 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 25 cm
Reinheit (%) 99.7%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.023g/m
Form Draht
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Berylliumdraht, 0.125 mm (0.005 Zoll) Durchmesser, geglüht, 99.7 % (Metallbasis), Thermo Scientific™ >