Learn More
Ultradünne Berylliumfolie, 1 Micron Dicke, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
12.5 x 12.5 mm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Beryllium Ultrathin foil |
CAS | 7440-41-7 |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Summenformel | Be |
MDL-Nummer | MFCD00134032 |
Menge | 12.5 x 12.5 mm |
Synonym | glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds |
InChI-Schlüssel | ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Be] |
IUPAC-Name | Beryllium |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ultradünne Berylliumfolie, 1 Micron Dicke, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur