Learn More
Dünne Berylliumfolie, 0.01 mm (0.0004 Zoll) Dicke, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15436375
Dünne Berylliumfolie, 0.01 mm (0.0004 Zoll) Dicke, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15436375
25 x 25 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 15436375
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041612.FF
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Beryllium Thinfoil
Namenshinweis 0.01mm (0.0004 in.) thick, Not certified pinhole free
CAS 7440-41-7
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Be
MDL-Nummer MFCD00134032
Menge 25 x 25 mm
Synonym glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds
InChI-Schlüssel ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Be]
IUPAC-Name Beryllium
Molekulargewicht (g/mol) 9.01
PubChem CID 5460467
ChEBI CHEBI:33783
Reinheit (%) 99.8%
Geruch Odorless
Gewicht ≈0.012g/25x25mm
Form Folie
Name des Produkts
Dünne Berylliumfolie, 0.01 mm (0.0004 Zoll) Dicke, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific™ >