Learn More
Beryllium, Plasma-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Be4O(C2H3O2)6 in 5% HNO3
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 013848.AE
81.14 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 100 mL |
---|
Lernen Sie weitere Varianten dieses
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
19049-40-2, 7732-18-5 | |
MFCD00134032 |
Spezifikation
Beryllium | |
23 hPa (17mm Hg) at 20°C | |
Be4O(C2H3O2)6 in 5% HNO3 | |
Farblos | |
Salpetersäure:5,0%; Berylliumoxid-Acetat:1,13%; Wasser:93,87% |
19049-40-2, 7732-18-5 | |
Flüssig | |
MFCD00134032 | |
100 mL |
Sicherheit und Handhabung
- Beryllium, plasma standard solution, Specpure, Be 1000µg/ml
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Nitric acid
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1562484 | Analysenzertifikat | 22/05/2025 | 013848.AP,013848.AD,013848.AE |
1544569 | Analysenzertifikat | 20/03/2025 | 013848.AP,013848.AD,013848.AE |
1535586 | Analysenzertifikat | 11/03/2025 | 013848.AP,013848.AD,013848.AE |
1527942 | Analysenzertifikat | 11/02/2025 | 013848.AP,013848.AD,013848.AE |
1524489 | Analysenzertifikat | 04/02/2025 | 013848.AP,013848.AD,013848.AE |