Learn More
Berylliumoxid, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11363637
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Berylliumoxid, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363637
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11363637
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035480.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Beryllium oxide is used in rocket engines. It is also used as a structural ceramic for high-performance microwave devices, vacuum tubes, magnetrons, and gas lasers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1304-56-9
Summenformel BeO
Molekulargewicht (g/mol) 25.01
MDL-Nummer MFCD00003457
InChI-Schlüssel LTPBRCUWZOMYOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym beryllium oxide, beryllia, bromellete, thermalox, beryllium monoxide, natural bromellite, thermalox 995, ccris 83, beryllium oxide beryllium and beryllium compounds
PubChem CID 14775
ChEBI CHEBI:62842
IUPAC-Name Berylliumoxid
SMILES [Be]=O
Spezifikation
Siedepunkt 4300°C
Chemischer Name oder Material Beryllium oxide
Schmelzpunkt 2575°C
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN1566
Merck Index 14,1172
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 25.01
Reinheit (%) 99.95%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 3.01 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerZ27H038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Artikelnummer035482.36,035480.06
ChargennummerU13B003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Artikelnummer035482.36,035480.06
ChargennummerI15X002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Artikelnummer035482.36,035480.06
ChargennummerI05Z055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Artikelnummer035482.36,035480.06
ChargennummerH03U007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2021 Artikelnummer035482.36,035480.06
Name des Produkts
Berylliumoxid, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >