Learn More
Berylliumfolie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, 99.4 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11470480
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Berylliumfolie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, 99.4 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470480
50 x 50 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11470480
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014756.FI
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-41-7
Summenformel Be
Molekulargewicht (g/mol) 9.01
MDL-Nummer MFCD00134032
InChI-Schlüssel ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds
PubChem CID 5460467
ChEBI CHEBI:33783
IUPAC-Name Beryllium
SMILES [Be]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Beryllium foil
Namenshinweis 0.5mm (0.02 in.) thick, Vacuum tight
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 50 x 50 mm
Reinheit (%) 99.4%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.6g/25x25mm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS16I043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/08/2023 Catalog Number014756.FF,014756.FI
ChargennummerI22X042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number014756.FF,014756.FI
ChargennummerN06B050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number014756.FF,014756.FI
ChargennummerC08J06 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number014756.FF,014756.FI
ChargennummerY16E028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number014756.FF,014756.FI
Name des Produkts
Berylliumfolie, 0.5 mm (0.02 Zoll) Dicke, 99.4 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >