Learn More
Berkshire™ X500 Wipe Gamma Wipe GW67 ISO Class 5 (Class 100)
Zur Verwendung in Anwendungen der ISO-Klasse 5 (Klasse 100). Glatt, stark saugfähig und langlebig mit geringem Gehalt an extrahierbaren Substanzen.
Marke: Berkshire™ GW67ST25
Includes: Sterilitätszertifikat mit jedem Karton; erfüllt die cGMP-Anforderungen für die Rückverfolgbarkeit.
Beschreibung
- Hergestellt aus wasserstrahlverfestigter 55 % Zellulose/45 % Polyester
- Ideal in sterilen Kernbereichen, in denen mikrobielle Ausgrenzung erforderlich ist
- Hohe Saugfähigkeit und geringe Partikelbildung
- Sterilisiert durch Gammastrahlung
- Ausgezeichnete Kombination von synthetischer Polyesterstabilität und Sauberkeit mit den saugfähigen Eigenschaften von Cellulose
- Chemisch kompatibel mit gängigen Reinigungs- und Desinfektionslösungen, einschließlich Isopropylalkohol, Phenolen, Bleichmitteln und quaternären Ammoniumverbindungen
Bestellinformation
Kopftasche mit Packstückintegritätstest und auf jeder Packung aufgedruckter Chargennummer. Basisgewicht: 68g/m2.
Compliance
Validiert steril gemäß Sterilitätssicherungsstufe 10-6 gemäß ANSI/AAMI/ISO American National Standards und europäischen Standards EN1174 und EN552.
Spezifikation
Gamma Wipe™ 67 Reinraumwischtücher | |
30,48 cm | |
30,48 cm | |
Gängige Reinigungs- und Desinfektionslösungen | |
RoHS 2002/05, REACH | |
Für den Einsatz in sterilen Umgebungen der ISO-Klasse 4 und höher, in denen der Ausschluss von Mikroorganismen erforderlich ist, hervorragend geeignet für die Reinigung medizinischer Geräte | |
Steril |
12 in. | |
12 in. | |
Polyester-Zellulose | |
72,1 | |
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm) | |
Zur Reinigung von sterilen Laminar-Air-Flow-Einheiten, Barriere-Isolatoren und Bio-Containment-Einheiten |