Learn More
Berkshire™ Durx™ 770 Wischtücher
BIOPHARMA
Für Anwendungen der ISO-Klasse 5 (Klasse 100)
969.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp DURX™ 770 Reinraumwischtücher
Material Polyester-Zellulose
Kompatibilität Gängige Reinigungs- und Desinfektionslösungen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Flächengewicht 65,8
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Länge (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (angloamerikanisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12716045
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Berkshire™
DR770.1212.20
12 in.
969.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus mechanisch wasserstrahlverfestigter 55 %iger Cellulose/45 %igem Polyester mit einem proprietären nichtionischen Bindemittel
  • Mit IPA und anderen Lösungsmitteln kompatibel
  • Geringe Faser- und Partikelbildung
  • Weich, äußerst saugfähig und langlebig
  • Kritische Kombination aus synthetischer Polyesterstabilität mit den saugfähigen Eigenschaften von Cellulose
Bestellinformation
Flächengewicht von 65.8 g/m2.
Spezifikation
Spezifikation
DURX™ 770 Reinraumwischtücher
Gängige Reinigungs- und Desinfektionslösungen
65,8
Polyester-Zellulose
Autoklavierbar
RoHS
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Berkshire™ Durx™ 770 Wischtücher