Learn More
Berkshire™ Durx™ 670 Reinraumwischtücher
For ISO Class 5 to 8 (100 to 100000) Cleanroom Class applications
Marke: Berkshire™ DR670.1212.20
Beschreibung
- Hergestellt aus mechanisch wasserstrahlverfestigter 55 % Zellulose/45 % Polyester; keine sekundären Bindemittel
- Dampfautoklavierbar für den Einsatz in aseptischen Bereichen
- Mit IPA und anderen Lösungsmitteln kompatibel
- Glattes, sehr saugfähiges und langlebiges Allzwecktuch
- Geringe Tendenz zum Abwerfen von Partikeln; geringer Anteil an extrahierbaren Stoffen
- Auch als Wafer-Separatoren für horizontale Wafer-Stapelung erhältlich
Bestellinformation
Basisgewicht: 67,6g/m2
Spezifikation
DURX™ 670 Reinraumwischtücher | |
30,48 cm | |
30,48 cm | |
Gängige Reinigungs- und Desinfektionslösungen | |
67,6 | |
Weiß | |
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm) | |
Für Luft- und Raumfahrt, Verteidigungselektronik, Lebensmittelverarbeitung, Computermontage und Halbleiter, Leiterplatten, pharmazeutische und biomedizinische Geräteherstellung |
12 in. | |
12 in. | |
Polyester-Zellulose | |
Autoklavierbar | |
RoHS 2002/05, REACH, USP | |
Vliesstoff | |
Zur Verwendung in Reinraumumgebungen der ISO-Klasse 5 und höher, zum Wischen und Polieren von Oberflächen, einschließlich Optik | |
150/Packung |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
0000852711 | Konformitätsbescheinigung | 03/06/2025 | DR670.1212.20 |
0000852759 | Konformitätsbescheinigung | 03/06/2025 | DR670.1212.20 |
0000852711 | Analysenzertifikat | 03/06/2025 | DR670.1212.20 |
0000852759 | Analysenzertifikat | 03/06/2025 | DR670.1212.20 |
0000852021 | Analysenzertifikat | 08/05/2025 | DR670.1212.20 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Berkshire™ Durx™ 670 Reinraumwischtücher > 12 x 12 in.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur