Learn More
Benzylthioacetimidathydrochlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15478317
Verfügbar ab: 28-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Benzylthioacetimidathydrochlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15478317
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15478317
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H51844.14
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 32894-07-8 | C9H12ClNS | 201.712 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32894-07-8
Summenformel C9H12ClNS
Molekulargewicht (g/mol) 201.712
MDL-Nummer MFCD05865210
InChI-Schlüssel OVQWHRFBVPDPCD-UHFFFAOYSA-N
Synonym s-benzylthioacetimidate, hydrochloride, benzyl thioacetimidate hydrochloride, benzyl thioacetimidate hcl, benzyl ethanimidothioate hydrochloride, 1-benzylsulfanyl ethanimine hydrochloride, acmc-20ajr8, s-benzylthioacetimidate hydrochloride, thioacetimidic acid benzyl ester; hydrochloride, benzyl ethanimidothioate-hydrogen chloride 1/1Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 12626231
IUPAC-Name Benzylethimidothioat; Hydrochlorid
SMILES CC(=N)SCC1=CC=CC=C1.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl thioacetimidate hydrochloride
Menge 25 g
Formelmasse 201.71
Reinheit (%) 96%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10168289 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/08/2022 ArtikelnummerH51844.06,H51844.03,H51844.14
Name des Produkts
Benzylthioacetimidathydrochlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >