Learn More
Benzylchloroformiat, 95 %, stab. mit ca. 0.1 % Natriumkarbonat, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11497627
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Benzylchloroformiat, 95 %, stab. mit ca. 0.1 % Natriumkarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497627
250 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Artikelnummer. 11497627
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 501-53-1 | C8H7ClO2 | 170.592 g/mol
Benzyl chloroformate is widely used as a reactive chemical intermediate in plastic, pharmaceutical, agricultural and organic chemicals. It is useful for the introduction of carboxybenzyl (cbz) protecting group for amines such as aniline in organic synthesis. It is also involved in the synthesis of 1,2,4-oxadiazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzylchlorformiat wird häufig als reaktives chemisches Zwischenprodukt in Kunststoff-, pharmazeutischen, landwirtschaftlichen und organischen Chemikalien verwendet. Geeignet für die Einführung von Carboxybenzyl-Schutzgruppen (cbz) für Amine wie Anilin in der organischen Synthese. Ist auch an der Synthese von 1,2,4-oxadiazolen beteiligt.
Löslichkeit
Mischbar mit Äther, Aceton und Benzol.
Hinweise
Kühl lagern. Feuchtigkeitsempfindlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 501-53-1
Summenformel C8H7ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 170.592
MDL-Nummer MFCD00000640
InChI-Schlüssel HSDAJNMJOMSNEV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl chloroformate, carbobenzoxy chloride, benzyl chlorocarbonate, cbz chloride, benzyloxycarbonyl chloride, carbobenzyloxy chloride, carbonochloridic acid, phenylmethyl ester, benzylcarbonyl chloride, cbz-cl, chloroformic acid, benzyl esterMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 10387
IUPAC-Name Benzylcarbonochloridat
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl chloroformate
Namenshinweis stabilized with ≈0.1% sodium carbonate
Schmelzpunkt -20°C
Dichte 1.195
Siedepunkt 178°C to 180°C
Flammpunkt 125°C (257°F)
Geruch Acrid
Brechungsindex 1.517
Menge 250 g
UN-Nummer UN1739
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,1801
Löslichkeitsinformationen Miscible with ether,acetone and benzene.
Formelmasse 170.6
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467266 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA15682.0B,A15682.30,A15682.18
ChargennummerA0460821 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/04/2024 Catalog NumberA15682.0B,A15682.30,A15682.18
ChargennummerA0456850 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/02/2024 Catalog NumberA15682.0B,A15682.30,A15682.18
Chargennummer10245644 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2024 Catalog NumberA15682.0B,A15682.30,A15682.18
Chargennummer10240597 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberA15682.0B,A15682.30,A15682.18
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl chloroformate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Benzyl chloroformate, Benzyl chloride
Name des Produkts
Benzylchloroformiat, 95 %, stab. mit ca. 0.1 % Natriumkarbonat, Thermo Scientific Chemicals >