Learn More
Benzylchlorid, 99%, stab., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7020499
500 g, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
10000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 100-44-7 | C7H7Cl | 126.583 g/mol
Benzyl Chloride is used as an intermediate for manufacturing of benzyl alcohol, benzoic acid and benzyl cyanide. It is also used to prepare benzyl esters, which are used as plasticizer, flavorants and perfumes. It acts as an intermediate in the preparation of phenylacetic acid. In organic synthesis, it is used as an alkylating agent and utilized for the introduction of the benzyl protecting group for alcohols. Further, it is involved in the preparation of quaternary ammonium salts by reaction with tertiary amines. In addition to this, it is used to prepare Grignard reagent by reacting with metallic magnesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzylchlorid wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Benzylalkohol, Benzoesäure und Benzylcyanid verwendet. Es wird auch bei der Herstellung von Benzylestern verwendet, die als Weichmacher, Aroma- und Duftstoffe verwendet werden. Es dient als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Phenylessigsäure. Bei der organischen Synthese wird es als Alkylierungsmittel und zur Einführung der Benzylschutzgruppe für Alkohole verwendet. Darüber hinaus ist es an der Herstellung von quaternären Ammoniumsalzen durch Reaktion mit tertiären Aminen beteiligt. Außerdem wird es bei der Herstellung von Grignard-Reagenzien verwendet, indem es mit metallischem Magnesium reagiert.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Äther. Nicht wasserlöslichMischbar mit Alkohol, Ether und Chloroform.
Hinweise
Licht- und feuchtigkeitsempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit gängigen Metallen, Blei, Oxidationsmitteln, Eisen, Eisensalzen, Messing und Aluminium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-44-7
Summenformel C7H7Cl
Molekulargewicht (g/mol) 126.583
MDL-Nummer MFCD00000889
InChI-Schlüssel KCXMKQUNVWSEMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl chloride, chloromethyl benzene, benzylchloride, alpha-chlorotoluene, benzylchlorid, chlorophenylmethane, benzene, chloromethyl, chlorure de benzyle, tolyl chloride, alpha-chlortoluol
PubChem CID 7503
ChEBI CHEBI:615597
IUPAC-Name Chlormethylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl Chloride
Namenshinweis stabilized
Schmelzpunkt °C to 43°C
Dichte 1.099
Siedepunkt 178°C to 180°C
Flammpunkt 73°C (163°F)
Prozentgehaltsbereich 99%, Stabilized
Brechungsindex 1.538
Menge 500 g
UN-Nummer UN1738
Beilstein 471308
Merck Index 14,1129
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,ether; Insoluble in waterMiscible with alcohol,ether and chloroform.
Formelmasse 126.59
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Benzyl chloride
Name des Produkts
Benzylchlorid, 99%, stab., Thermo Scientific Chemicals >