Learn More
Benzylbromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11415653
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Benzylbromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415653
250 g, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11415653
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13535.30
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 100-39-0 | C7H7Br | 171.037 g/mol
Benzyl bromide is widely useful in organic synthesis as a benzyl protecting group for alcohols and carboxylic acids. It is used in the preparation of foaming and frothing agents, quaternary ammonium compounds, peniclins, photographic chemicals, synthetic resins, dyes and plasticizers and esters. It is also involved in the synthesis of (E)-(2-Iodovinyl)benzene by reacting it with diiodomethane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzylbromid ist in der organischen Synthese als Benzylschutzgruppe für Alkohole und Carboxylssäuren weit verbreitet. Es wird zur Herstellung von Schaum- und Schaumstoffen, quaternären Ammoniumverbindungen, Penicillinen, photographischen Chemikalien, synthetischen Harzen, Farbstoffen und Weichmachern und Estern verwendet. Es ist auch an der Synthese von (E)-(2-Iodovinyl)benzol beteiligt, indem es mit Diiodomethan reagiert.
Löslichkeit
Mischbar mit Benzol, Tetrachlorkohlenstoff, Ethanol und Äther.
Hinweise
Licht- und feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Basen, Alkoholen, Aminen, Oxidationsmitteln und korrodiertem Stahl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-39-0
Summenformel C7H7Br
Molekulargewicht (g/mol) 171.037
MDL-Nummer MFCD00000172
InChI-Schlüssel AGEZXYOZHKGVCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl bromide, bromomethyl benzene, alpha-bromotoluene, bromophenylmethane, benzene, bromomethyl, phenylmethyl bromide, 1-bromotoluene, benzylbromide, cyclite
PubChem CID 7498
ChEBI CHEBI:59858
IUPAC-Name brommethylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl Bromide
Schmelzpunkt °C to 4°C
Dichte 1.438
Siedepunkt 198°C to 199°C
Flammpunkt 87°C (189°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Brechungsindex 1.575
Menge 250 g
Beilstein 385801
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with benzene,carbon tetrachloride,ethanol and ether.
Formelmasse 171.04
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10248210 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA13535.0B,A13535.30,A13535.18
Chargennummer10188020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/11/2023 Catalog NumberA13535.0B,A13535.30,A13535.18
Chargennummer10238919 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/11/2023 Catalog NumberA13535.0B,A13535.30,A13535.18
Chargennummer10248210 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/10/2023 Catalog NumberA13535.0B,A13535.30,A13535.18
Chargennummer10230348 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13535.0B,A13535.30,A13535.18
compliance-icons
Produktidentifikator
  • alpha-Bromotoluol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308-BEI Exposition oder falls betroffen .
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Benzylbromid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >