Learn More
Benzylbromid 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10418440
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Benzylbromid 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10418440 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 mL, Glasflasche, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
500 mL
1 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
5 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10418440
Marke: Thermo Scientific Acros 105871000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 100-39-0 | C7H7Br | 171.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Alkylierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-39-0
MDL-Nummer MFCD00000172
InChI-Schlüssel AGEZXYOZHKGVCM-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl bromide, bromomethyl benzene, alpha-bromotoluene, bromophenylmethane, benzene, bromomethyl, phenylmethyl bromide, 1-bromotoluene, benzylbromide, cyclite
PubChem CID 7498
ChEBI CHEBI:59858
IUPAC-Name brommethylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl bromide
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -2 °C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.4300g/mL
Siedepunkt 198.0°C to 199.0°C
Flammpunkt 86°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H7Br
Strukturformel C6H5CH2Br
Brechungsindex 1.5742 to 1.5762
Menge 100 mL
Beilstein 05, 306
Fieser 05,25; 13,51
Merck Index 15, 1131
Relative Dichte 1.43
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 436 mg/l (25°C). Other solubilities: slowly decomposes, soluble in alcohol, benzene and ether
Molekulargewicht (g/mol) 171.04
Formelmasse 171.04
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Benzylbromid 98 %, Thermo Scientific Chemicals >