Learn More
Benzylazid, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
Benzyl azide is used in the synthesis of 1,2,3-triazole derivatives. It serves as a reagent used to introduce a PhCH2N group into a molecule.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzyl azide |
Dichte | 1.0655 |
Siedepunkt | 82°C to 85°C (16 mm) |
Flammpunkt | 43°C (110°F) |
Prozentgehaltsbereich | 94% |
Brechungsindex | 1.5341 |
Menge | 2 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in waterMiscible with ethanol and diethyl ether. Immiscible with water. |
Formelmasse | 133.15 |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Benzyl azide
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- MIXTURE LIST-Enthält: Benzyl azide
Name des Produkts
Benzylazid, 94 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur