Learn More
Benzylalkohol, Puriss. p.a., ACS-Reagenz,≥99.0% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™ Artikelnummer.: 15621270
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Benzylalkohol, Puriss. p.a., ACS-Reagenz,≥99.0% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15621270
2.5 l, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
4 x 25 mL
500 ml
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 15621270
Marke: Honeywell-Riedel-de Haen 131602.5L
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Puriss., p.a., ACS-Reagenz, ≥ 99.0 % (GC)
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
  • Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
  • Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
  • Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
  • Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-51-6
Summenformel C7H8O
Molekulargewicht (g/mol) 108.14
MDL-Nummer MFCD00004599,MFCD03792087
InChI-Schlüssel WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Benzylalkohol, Benzolmethanol, Benzoylalkohol, Hydroxytoluol, Benzolcarbinol, Phenylmethylalkohol, Alpha-Toluol, Hydroxymethylbenzol, hydroxymethyl benzene, benzylalcoholMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
IUPAC-Name Phenylmethanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzylalkohol
Namenshinweis ACS-Reagenz
Schmelzpunkt -15.4 °C
Farbe Farblos
Dichte 1.045 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 203 °C bis 205 °C
Flammpunkt 96 °C (204.8 °F)
Glührückstand ≤0.005 % (als SO4)
Zündpunkt 817 °F
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2OH
Brechungsindex n20/D 1.539 (Lit.)
Menge 2.5 l
UN-Nummer UN3334
Beilstein 878307
Dampfdichte 3.7 (vs. Luft)
Formelmasse 108.14 mol
Dampfdruck 3.75 mmHg (77 °C), 13.3 mmHg (100 °C)
Reinheit (%) ≥ 99.0 % (GC)
Güte Puriss. p.a.
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl alcohol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: benzyl alcohol
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Benzylalkohol, Puriss. p.a., ACS-Reagenz,≥99.0% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™ >