Learn More
Benzylalkohol, Puriss, 99 bis100.5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™ Artikelnummer.: 15642500
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Benzylalkohol, Puriss, 99 bis100.5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15642500
6 x 1 l, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 15642500
Marke: Honeywell-Riedel-de Haen 241226X1L
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, Ph. Eur., NF, 99 bis 100.5 % (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-51-6
Summenformel C7H8O
Molekulargewicht (g/mol) 108.14
MDL-Nummer MFCD00004599,MFCD03792087
InChI-Schlüssel WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym Benzylalkohol, Benzolmethanol, Benzoylalkohol, Hydroxytoluol, Benzolcarbinol, Phenylmethylalkohol, Alpha-Toluol, Hydroxymethylbenzol, hydroxymethyl benzene, benzylalcoholMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
IUPAC-Name Phenylmethanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzylalkohol
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph.Eur.BP, NF
Siedebereich 203 bis 205 °C (Lit.)
Schmelzpunkt - 16 °C bis 13 °C
Dichte 1.045 g/ml bei 25 °C
Flammpunkt 96 °C (204.8 °F)
Glührückstand ≤0.005 % (als SO4)
Zündpunkt 817 °F
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5CH2OH
Menge 6 x 1 l
UN-Nummer UN3334
Beilstein 878307
Dampfdichte 3.7 (vs. Luft)
Formelmasse 108.14 mol
Dampfdruck 13.3 mmHg (100 °C), 3.75 mmHg (77 °C)
Reinheit (%) 99 bis 100.5 % (GC)
Güte puriss.
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM3270 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/04/2023 Catalog Number24122-1L,24122-2.5L,24122-30KG,24122-4X2.5L,24122-6X1L
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl alcohol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302 + H332-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Benzylalkohol, Puriss, 99 bis100.5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™ >