Learn More
Benzylalkohol, ACS, 99+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11369587
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Benzylalkohol, ACS, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369587
250 mL, 250 Milliliter
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
4 Liter
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 11369587
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041218.AK
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 100-51-6 | C7H8O | 108.14 g/mol
Benzyl alcohol is widely used as a solvent for the dielectrophoretic reconfiguration of nanowires, inks, paints, lacquers and epoxy resin coatings and as a precursor to a variety of esters used in soaps, perfumes and flavoring. It is employed as a local anesthetic which reduces the pain associated with lidocaine injection. It has a various applications in baby products, bath products, soaps and detergents, eye makeup, blushers, cleansing products, make up products as well as hair, nail and skin care products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 100-51-6
Summenformel C7H8O
Molekulargewicht (g/mol) 108.14
MDL-Nummer MFCD00004599,MFCD03792087
InChI-Schlüssel WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
IUPAC-Name Phenylmethanol
SMILES OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl alcohol
Schmelzpunkt -15°C
Dichte 1.045 g/mL
Siedepunkt 205°C
Flammpunkt 100°C (212°F)
Geruch Aromatic
Brechungsindex 1.54
Menge 250 mL
Beilstein 878307
Merck Index 14,1124
Löslichkeitsinformationen Misicible with water,benzene,methanol,chloroform,ethanol,acetone and ether.
Formelmasse 108.14
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX04K955 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/10/2024 Catalog Number041218.M1,041218.K2,041218.K7,041218.AK
ChargennummerX04K954 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number041218.M1,041218.K2,041218.K7,041218.AK
ChargennummerQ19K796 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number041218.M1,041218.K2,041218.K7,041218.AK
ChargennummerQ19K795 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number041218.M1,041218.K2,041218.K7,041218.AK
ChargennummerM12K708 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/01/2024 Catalog Number041218.M1,041218.K2,041218.K7,041218.AK
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzylalkohol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Benzylalkohol
Name des Produkts
Benzylalkohol, ACS, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >