Learn More
Benzyl 3-Brompropylether, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10715925
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Benzyl 3-Brompropylether, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10715925 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10715925
Marke: Thermo Scientific Acros 399130010
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 54314-84-0 | C10H13BrO | 229.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54314-84-0
Summenformel C10H13BrO
Molekulargewicht (g/mol) 229.12
MDL-Nummer MFCD00134570
InChI-Schlüssel PSUXTZLDBVEZTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl 3-bromopropyl ether, 3-bromopropoxy methyl benzene, 3-bromopropylbenzyl ether, 3-benzyloxy-1-bromopropane, 3-benzyloxy propyl bromide, benzene, 3-bromopropoxy methyl, 1-3-bromopropoxy methyl benzene, benzyl3-bromopropyletherMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2776064
IUPAC-Name 3-Brompropoxymethylbenzol
SMILES BrCCCOCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl 3-bromopropyl ether
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.2980g/mL
Siedepunkt 130°C to 132°C (8.0 mmHg)
Flammpunkt 113°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Relative Dichte 1.298
Formelmasse 229.11
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0368328 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number399130100,399130010
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl 3-bromopropyl ether
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Benzyl 3-Brompropylether, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >