Learn More
Benzyl-2,3-O-isopropyliden-alpha-D-mannofuranosid, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Dichlormethan oder DMSO
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Löslich in Chloroform, Dichlormethan oder DMSO
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzyl 2,3-O-isopropylidene-alpha-D-mannofuranoside |
CAS | 20689-03-6 |
Farbe | Weiß |
Summenformel | C16H22O6 |
MDL-Nummer | MFCD02683277 |
Menge | 1 g |
Synonym | benzyl 2,3-o-isopropylidene-alpha-d-mannofuranoside, benzyl 2,3-o-isopropylidene-, a-d-mannofuranoside, phenylmethyl 2,3-o-1-methylethylidene-, benzyl 3xi-2,3-o-1-methylethylidene-alpha-d-erythro-hexofuranoside, 1r-1-4r,6s,6ar-6-benzyloxy-2,2-dimethyl-tetrahydrofuro 3,4-d 1,3 dioxol-4-yl ethane-1,2-diol |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform, dichloromethane or DMSO |
InChI-Schlüssel | NKCNUNUEQRYLNZ-MLQJFRMTSA-N |
SMILES | CC1(OC2C(O1)C(OC2C(CO)O)OCC3=CC=CC=C3)C |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Benzyl-2,3-O-isopropyliden-alpha-D-mannofuranosid, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur