Learn More
Benzyl-1-piperazincarboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10265064
Benzyl-1-piperazincarboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3771047 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
Artikelnummer. 10265064
Marke: Thermo Scientific Acros 367290050
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 31166-44-6 | C12H17N2O2 | 221.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 31166-44-6
Summenformel C12H17N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 221.28
MDL-Nummer MFCD00274317
InChI-Schlüssel CTOUWUYDDUSBQE-UHFFFAOYSA-O
Synonym 1-cbz-piperazine, benzyl 1-piperazinecarboxylate, 1-benzyloxycarbonyl piperazine, 1-carbobenzoxypiperazine, n-cbz-piperazine, 1-z-piperazine, 1-piperazinecarboxylic acid, phenylmethyl ester, piperazine-1-carboxylic acid benzyl ester, phenylmethyl piperazinecarboxylate, cbz-piperazine
PubChem CID 643495
IUPAC-Name Benzylpiperazin-1-Carboxylat
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)N1CC[NH2+]CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl 1-piperazinecarboxylate
Dichte 1.1420g/mL
Siedepunkt 158.0°C to 161.0°C (1.4 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Beilstein 23,221
Relative Dichte 1.142
Formelmasse 220.27
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer345354 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2024 Artikelnummer367290050,367290250
Chargennummer345289 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2024 Artikelnummer367290050,367290250
Chargennummer345279 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2024 Artikelnummer367290050,367290250
Chargennummer344289 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Artikelnummer367290050,367290250
Chargennummer342334 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Artikelnummer367290050,367290250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl 1-piperazinecarboxylate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Benzyl-1-piperazincarboxylat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >