Learn More
Benzoxazol ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10336070
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Benzoxazol ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10336070
100 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 10336070
Marke: Thermo Scientific Acros 105681000
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 273-53-0
Summenformel C7H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 119.12
MDL-Nummer MFCD00005765
InChI-Schlüssel BCMCBBGGLRIHSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoxazole, 1-oxa-3-azaindene, 1-oxa-3-aza-1h-indene, benzo d oxazole, benzooxazole, usaf ek-5017, unii-j233y1i55i, benzoxazol, benzoxazoline, benzothiazoie
PubChem CID 9228
ChEBI CHEBI:38814
IUPAC-Name 1,3-Benzoxazol
SMILES O1C=NC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzoxazole
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 27°C to 30°C
Farbe Braun-Orange bis Gelb
Siedepunkt 182°C
Flammpunkt 58°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Beilstein 27, 42
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,sulfuric acid
Formelmasse 119.12
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0408069 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2024 Catalog Number105680250,105681000,105680050
ChargennummerA0450826 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number105680250,105681000,105680050
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzoxazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Benzoxazol ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals >