Learn More
Benzoin, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10753981 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
250 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Click to view available options
:
250 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Spezifikation
CAS 119-53-9
Schmelzpunkt 133°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 194°C
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Summenformel C14H12O2
MDL-Nummer 4496
Menge 250 g
Formelmasse 212.25g/mol
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Benzoin, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical >