Learn More
Benzoesäure, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 16645813
Benzoesäure, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16645813 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 kg, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
Artikelnummer. 16645813
Marke: Honeywell Fluka 33047H1KG
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. EUR., ≥99,9 % (alkalimetrisch)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65-85-0
PubChem CID 243
ChEBI CHEBI:30746
Spezifikation
Aussehen Complying
Reinheit (%) 99.9% (min.)
Güte Reagenz Pharmakopöe-Säuren
Menge 1 kg
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Pulver
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Benzoesäure, Honeywell Fluka™ >