Learn More
Benzoesäure, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 16635813
Benzoesäure, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16635813 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Artikelnummer. 16635813
Marke: Honeywell Fluka 33047H100G
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. EUR., ≥99,9 % (alkalimetrisch)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65-85-0
PubChem CID 243
ChEBI CHEBI:30746
Spezifikation
Aussehen Complying
Reinheit (%) 99.9% (min.)
Güte Reagenz Pharmakopöe-Säuren
Menge 100 g
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Pulver
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Benzoesäure, Honeywell Fluka™ >